152099
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5547 (lit.)
Point d'ébullition
168-170 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
38-40 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(6-11)9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
UCTUXUGXIFRVGX-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup