146188
2-Hydroxy-5-methoxybenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
5-Methoxysalicylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
141-143 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
IZZIWIAOVZOBLF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable