145858
1,3-Dicyanobenzene
98%
Synonyme(s) :
Isophthalodinitrile, Isophthalonitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Pf
163-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N#Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H
Clé InChI
LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves