144819
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
99%
Synonyme(s) :
1-Cyclohexenyloxytrimethylsilane, Cyclohexanone enol trimethylsilyl ether
About This Item
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
Point d'ébullition
64-65 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
InChI
1S/C9H18OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
Clé InChI
SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup