144509
N-Phenylanthranilic acid
98%
Synonyme(s) :
2-(Phenylamino)benzoic acid, Diphenylamine-2-carboxylic acid, DpC
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
182-185 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(16)11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,(H,15,16)
Clé InChI
ZWJINEZUASEZBH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TTR(7276)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable