140325
8-Hydroxy-5-nitroquinoline
96%
Synonyme(s) :
5-Nitro-8-quinolinol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
powder
Pf
181-183 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: very slightly soluble
diethyl ether: very slightly soluble
hydrochloric acid: freely soluble (hot)
Chaîne SMILES
Oc1ccc([N+]([O-])=O)c2cccnc12
InChI
1S/C9H6N2O3/c12-8-4-3-7(11(13)14)6-2-1-5-10-9(6)8/h1-5,12H
Clé InChI
RJIWZDNTCBHXAL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges