138150
2,3-Dimethylbenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
vic.-o-Xylylic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
144-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccc(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
RIZUCYSQUWMQLX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable