134473
Tetraethylammonium p-toluenesulfonate
97%
Synonyme(s) :
p-Toluenesulfonic acid tetraethylammonium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
110-114 °C (lit.)
Masse volumique apparente
0.480 g/cm3
Chaîne SMILES
CC[N+](CC)(CC)CC.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H20N.C7H8O3S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
Clé InChI
QKFFSWPNFCXGIQ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In the electrochemical polymerization of aniline.
- In the synthesis of dihydro- and tetrahydropyridine dicarboxylic acid derivatives.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable