130532
5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline
98%
Synonyme(s) :
5,7-Dichloro-2-methyl-8-quinolinol, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinaldine, 5,7-Dichloro-8-quinaldinol, BCM
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
108-112 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc2c(Cl)cc(Cl)c(O)c2n1
InChI
1S/C10H7Cl2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3
Clé InChI
GPTXWRGISTZRIO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable