129046
2,2,2-Trifluoroethylhydrazine solution
70 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Trifluoroethylhydrazine
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Concentration
70 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.361
Température de transition
flash point 62 °C
Densité
1.294 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
NNCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H5F3N2/c3-2(4,5)1-7-6/h7H,1,6H2
Clé InChI
OPMFFAOEPFATTG-UHFFFAOYSA-N
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F
Point d'éclair (°C)
62 °C