12341
Nonatriacontane
≥90.0% (GC)
Synonyme(s) :
n-Nonatriacontane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90.0% (GC)
Pf
78-82 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H80/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-39H2,1-2H3
Clé InChI
SNXOSZZZNFRFNZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable