112143
2-Methylbenzothiazole
99%
Synonyme(s) :
2-Methyl-1,3-benzothiazole, 2-Methylbenzo[d]thiazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.617 (lit.)
Point d'ébullition
238 °C (lit.)
Pf
11-14 °C (lit.)
Densité
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NS/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup