112054
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
98%
Synonyme(s) :
β,β,β-Trichloro-t-butanol, β,β,β-Trichloro-tert-butyl alcohol hemihydrate, Acetone chloroform, Chloretone, Chlorobutanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
77-79 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Clé InChI
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup