108081
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid monohydrate
98%
Synonyme(s) :
D-Tartaric acid 2,3-di-p-toluoyl ester monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +142°, c = 1 in methanol
Pf
163-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8.H2O/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14;/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24);1H2/t15-,16-;/m0./s1
Clé InChI
FOTRUJUPLHRVNU-MOGJOVFKSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable