Concentration des protéines et échange de tampon
La concentration des protéines et l'échange de tampon sont deux techniques couramment utilisées dans les procédures de purification de protéines et d'anticorps, de bioproduction et d'analyses protéomiques. La préparation d'échantillons à partir de solutions de macromolécules (protéines, enzymes, anticorps, virus…) donne souvent des volumes importants de protéines et d'autres biomolécules diluées dans des tampons qui sont incompatibles avec les méthodes de détection ou les procédés en aval. Après extraction de l'échantillon, les protéines diluées doivent souvent être concentrées et clarifiées avant analyse ou utilisation.
Catégories à la une
Dispositifs d'ultrafiltration par centrifugation et sous pression pour la concentration des protéines, le dessalage, l'échange de tampon, la séparation et la diafiltration d'échantillons biologiques et environnementaux en vue d'applications en aval.
Apprenez-en davantage sur nos tampons biologiques ultra purs, déclinés en différents conditionnements et formulations, permettant d'obtenir une excellente stabilité en solution et un contrôle du pH pour vos applications de bioproduction.
Dialyseurs, dispositifs d'ultrafiltration par centrifugation et cellules à agitation pour l'échange de tampon...
Dispositifs d'ultrafiltration par centrifugation et sous pression pour la concentration de protéines à haut rendement...
Concentration des protéines
Il existe plusieurs méthodes pour concentrer les protéines, notamment la filtration sur filtre membrane poreux, la dialyse avec des solutés hyperosmotiques et la précipitation/relargage. L'ultrafiltration est une méthode simple qui utilise des membranes semi-perméables pour concentrer les protéines sous pression ou par la force centrifuge avec un minimum de dénaturation, de désactivation et de dégradation des protéines. Avec cette technique, l'excédent de liquide passe à travers la membrane tandis que la protéine cible y est retenue, ce qui augmente la concentration en protéines par réduction du volume de l'échantillon.
Enrichissement en protéines
Dans l'enrichissement en protéines, des groupes ou types spécifiques de protéines présentes dans un échantillon biologique sont concentrés en vue d'une analyse ultérieure. Les méthodes d'enrichissement en protéines permettent d'isoler les protéines peu abondantes et de réduire la complexité de l'échantillon. L'enrichissement sépare et concentre les protéines cibles afin d'améliorer la qualité des analyses protéomiques en aval. L'ultrafiltration est souvent utilisée dans l'enrichissement en protéines pour séparer certaines familles de protéines sur la base de leur poids moléculaire.
Échange de tampon et dessalage
Les protéines purifiées doivent souvent être transférées dans un tampon approprié en vue de leur analyse ultérieure. L'échange de tampon, le dessalage et l'élimination des détergents peuvent être effectués par différentes techniques :
- Dialyse : Les petites molécules perméables (sels, détergents, solvants et autres impuretés) sont éliminées en fonction de leur capacité à passer à travers une membrane.
- Chromatographie sur colonne : Les sels sont éliminés au moyen d'une colonne de filtration sur gel qui utilise l'exclusion stérique pour réaliser la séparation.
- Diafiltration : Les sels, détergents et autres impuretés sont éliminés en fonction de leur taille moléculaire au moyen de membranes d'ultrafiltration poreuses, sous pression ou par la force centrifuge.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Articles techniques apparentés
- Large-volume centrifugal filter devices are a convenient alternative to stirred cell ultrafiltration devices for purifying proteins from large volumes of solution.
- Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
- Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
- For filtering large volumes of biological solutions, we manufacture specialized equipment including centrifugal filtering devices, discs, cells and solvents.
- Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
- Afficher tout (8)
Protocoles apparentés
- Ces tables vous guideront dans la préparation de nombreuses solutions tampons courantes, selon le pH et le pKa. Choisissez un tampon dont le domaine tampon s'avère efficace pour votre test.
- This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.
- User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
- Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
- If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
- Afficher tout (23)
Trouver d'autres articles et protocoles
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse [email protected]