MilliporeSigma
AccueilApplications de réaction en chaîne par polymérase (PCR)OligoEvaluator™, l'outil de calcul de Tm et d'analyse d'amorces
OligoEvaluator™, l'outil de calcul de Tm et d'analyse d'amorces
Analyse d'amorces d'ADN ou d'ARN
OligoEvaluator est un outil d'analyse d'amorces oligonucléotidiques. Il analyse la propension à la formation de dimères d'amorces et de structures secondaires ainsi que les caractéristiques physiques des oligonucléotides. 
Nous sommes heureux de vous proposer OligoEvaluator™, notre calculateur de séquences d'oligonucléotides en ligne qui livre des valeurs d'analyse d'amorces pour la PCR :
  • Nombre de bases
  • Poids moléculaire
  • Coefficient d'extinction
  • Type d'oligonucléotide
  • µg/OD à 260 nm
  • Longueur (paires de bases)
  • Température de fusion des amorces, Tm (°C)
  • Teneur en GC (%)
  • Queue GC
  • Longueur amplifiée (pb)
  • Structures secondaires
  • Risque de formation de dimères d'amorces
  • Lien vers la séquence BLAST
OligoEvaluator™ est facile à utiliser : sélectionnez ADN ou ARN, collez votre séquence et cliquez sur Calculer pour que l'outil renvoie les valeurs. Toutes les propriétés calculées peuvent être exportées dans une trame Excel simple et fonctionnelle.
Calcul des propriétés, remise en suspension ou dilution des oligonucléotides
OligoEvaluator™ comporte trois modules. Sélectionnez le module d'analyse (Analysis) pour étudier toutes les propriétés de jusqu'à 10 amorces à la fois. Les onglets Resuspension et Dilution permettent d'accéder à deux autres modules de calcul d'OligoEvaluator™.
ModulesFonctions
AnalyseSaisissez jusqu'à 10 séquences à la fois et calculez automatiquement les valeurs de toutes les propriétés physiques importantes, comme le poids moléculaire, la température de fusion, la propension à la formation de dimères d'amorces et de structures secondaires (les informations relatives à la formation de dimères d'amorces et de structures secondaires sont présentées sous une forme facile à interpréter, par exemple "Secondary Structure – Strong")
ResuspensionSaisissez la quantité, la concentration souhaitée et la masse moléculaire, et calculez automatiquement le volume d'eau ou de tampon nécessaire à la remise en suspension d'un oligonucléotide sec
DilutionSaisissez la concentration de la solution mère (de remise en suspension) ainsi que le volume final et la concentration finale souhaités, et calculez automatiquement le volume de solution mère à utiliser pour la dilution
Fonctions avancées du calculateur
FonctionDescription
Conditions réactionnellesVérifiez la propension à la formation de dimères d'amorces et de structures secondaires pour rechercher d'éventuels problèmes de repliement
Recherche BLASTVérifiez l'homologie de séquence des oligonucléotides
Conditions réactionnelles
Définitions et valeurs utilisées dans le calculateur OligoEvaluator™
ParamètreValeur
Concentration de l'oligonucléotideValeur par défaut : 250,0 nM
Concentration en ions monovalentsIl s'agit de la concentration de tous les ions monovalents (par exemple K+) présents dans le mélange réactionnel. Les ions K+ favorisent l'hybridation en réduisant la répulsion des charges entre les amorces chargées négativement et les "charpentes" de la matrice.
Valeur par défaut : 100,0 mM
Concentration en ions Mg++ libresIl s'agit de la concentration des ions Mg2+ (magnésium) dans le mélange réactionnel. Les ions Mg2+ sont un cofacteur indispensable des ADN polymérases thermostables.
Valeur par défaut : 5,0 mM
[Na+] équivalente totaleLa concentration équivalente en sodium est calculée comme suit :
[Na+] = Concentration en ions monovalents + 4 × (Mg2+ libres) 1/2 (toutes les valeurs étant exprimées en molarité)
Valeur par défaut : 382,84 mM
Température de calcul de l'énergie libreCe paramètre sert à calculer l'énergie libre de Gibbs (ΔG) selon la formule : ΔG = ΔH - T ΔS
Valeur par défaut : 25,0 °C (298 °K).
Comment calculer la température d'hybridation d'une amorce ?
OligoEvaluator™ calcule la température de fusion des oligonucléotides. Saisissez simplement votre séquence dans le module d'analyse du calculateur et retrouvez la Tm dans la septième colonne du tableau. La température d'hybridation doit généralement être inférieure, de plusieurs degrés, à la valeur de la Tm. Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre article sur la température de fusion des oligonucléotides.
Produits
Nous sommes désolés, une erreur inattendue s'est produite
Network error: Failed to fetch