MilliporeSigma
AccueilAnalyses de l'eau potable"Safe Drinking Water Act" et "Clean Water Act" : de quoi s'agit-il ?
"Safe Drinking Water Act" et "Clean Water Act" : de quoi s'agit-il ?
Le Safe Drinking Water Act
Le Safe Drinking Water Act (loi sur la salubrité de l'eau potable) est la principale réglementation régissant l'eau potable aux États-Unis. L'eau potable ici signifie l'eau potable "finie" en sortie d'usine et de conduites de distribution. Mais le Safe Drinking Water Act couvre aussi les sources d'eau souterraine servant d'eau brute et les sources d'eau de surface destinées à l'eau potable brute (non traitée).
Le Clean Water Act
Le Clean Water Act (loi sur l'assainissement de l'eau) traite de l'analyse des eaux usées. Mais il ne s'applique pas qu'aux eaux usées. Le Clean Water Act couvre aussi les eaux pluviales, l'eau douce de surface comme les fleuves, les rivières, les lacs et les ruisseaux, de même que l'eau de mer avec le contrôle des baies, des estuaires et des plages.
Documents relatifs au "Safe Drinking Water Act" et au "Clean Water Act"
Nous étoffons en permanence notre gamme de produits pour répondre aux besoins d'analyse des laboratoires environnementaux américains réalisant des tests dans le cadre du Clean Water Act et du Safe Drinking Water Act.  Cette expansion de notre gamme concerne en grande partie la validation et les rapports de résultats des tests spectrophotométriques en kit destinés à l'analyse des analytes d'intérêt. Cette page contient toute la documentation et les rapports nécessaires aux laboratoires pour satisfaire les auditeurs concernant l'adéquation du contrôle qualité et du produit.
Dans certains cas, les produits ont reçu par le passé une lettre d'agrément de la part de l'USEPA.  En raison de changements de politique, l'USEPA ne fournit plus de lettres d'agrément et en lieu et place, les vendeurs et les laboratoires doivent fournir une documentation adéquate d'équivalence. Pour les produits nécessitant une documentation d'équivalence, nous fournissons des certificats de conformité, une validation de laboratoire individuelle et une liste de vérification très utile aux laboratoires pour se conformer aux directives instaurées dans le mémo de Richard Reding de l'EPA daté de 2 07.
Nous continuerons d'enrichir cette page et d'ajouter des rapports sur les produits à mesure de leur disponibilité. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a un produit spécifique sur lequel vous aimeriez avoir de plus amples informations.
Documents d'agrément/d'équivalence
Disponibles pour les paramètres suivants :
  • Ammoniac (ammonium)
  • Chlore
  • Chromates (chrome VI)
  • DCO
  • Cyanures (non disponible en Amérique du Nord)
  • Nitrates
  • Nitrites
  • Phosphates
  • Sulfates
Nous travaillons à vous en proposer d'autres.
Documentation USEPA pour les tests en kit Spectroquant®
Ammoniac (ammonium)
* Le Safe Drinking Water Act utilise des méthodes décrites dans le Clean Water Act (40 CFR part 136). Les documents d'équivalence de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne couvrent toutes les tailles de conditionnements, tous les tests en kit et toutes les formes de référence mentionnés dans la fiche d'information du test en kit.
Chlore
Chromates (chrome VI)
DCO
Cyanures
Nitrates
Nitrites
Phosphates
Sulfates