MilliporeSigma
Composés volatiles par méthode US EPA 0030 (VOST)
Composés volatiles par méthode US EPA 0030 (VOST) suitable for GC, application for air monitoring
Matériaux
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Purge/Trap I Vocarb® 4000
for use with Tekmar® Velocity XPT, LSC-1, LSC-2, LSC-2000, 4000 (Straight, 12 in./30.5 cm, Swagelok fitting), HT-3
Tube d′échantillonnage des gaz de cheminées VOST
35-60 mesh
CONDITIONS
sample
calibration standard: volatiles in methanol; blank: Tenax TA tube with surrogate thermally desorbed into purge & trap system
adsorbent tube
VOST 100 (20074-U)
purge trap
VOCARB 4000 (20308)
column
SPB-624, 75 m × 0.53 mm I.D., 3.0 μm film (25432)
oven
35 °C (5 min) to 200 °C at 10 °C/min, hold 2 min
detector
FID, 300 °C
carrier gas
helium, 8 mL/min
Description
Informations légales
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany