MilliporeSigma
Dihydrotestosterone levels at birth associate positively with higher proportions of circulating immature/naïve CD5
Scientific reports (2017-11-16)
Anna-Carin Lundell, Inger Nordström, Kerstin Andersson, Anna Strömbeck, Claes Ohlsson, Åsa Tivesten, Anna Rudin
RÉSUMÉ
Boys present with higher proportions of immature/naïve CD5
MATÉRIAUX
Référence du produit
Marque
Description du produit
Sigma-Aldrich
Mouse IgA ELISA Kit