MilliporeSigma
A flexible transparent colorimetric wrist strap sensor.
Nanoscale (2016-12-21)
Ting Wang, Yunlong Guo, Pengbo Wan, Xiaoming Sun, Han Zhang, Zhongzhen Yu, Xiaodong Chen
RÉSUMÉ
A flexible, transparent, and portable wrist strap sensor device has been well developed from a hierarchical polydiacetylene/MoS
MATÉRIAUX
Référence du produit
Marque
Description du produit
Sigma-Aldrich
10,12-Pentacosadiynoic acid, ≥97% (HPLC)