MilliporeSigma
A
Colloid and polymer science (2006-01-01)
Kabir-Ud-Din, Waseefa Fatma, Ziya Ahmad Khan
RÉSUMÉ
The effect of addition of sodium anthranilate to 5 mM micellar solutions of gemini surfactant 1,4-bis(
MATÉRIAUX
Référence du produit
Marque
Description du produit
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylhexadecylamine, technical, ≥95% (GC)