MilliporeSigma
AccueilÉtiquettes interactives Smart Labels avec code-barres GS1-Datamatrix 2DÉtiquettes interactives Smart Labels avec code-barres GS1-Datamatrix 2D - FAQ
Étiquettes interactives Smart Labels avec code-barres GS1-Datamatrix 2D - FAQ
Sur quelles étiquettes de produit les codes-barres 2D figureront-ils et quel est le calendrier de mise en œuvre ?
Tout d'abord, nous mettrons les étiquettes en œuvre sur nos produits chimiques Emprove®, puis elles seront progressivement étendues à l'ensemble de l'offre de produits Life Science d'ici la fin de l'année 2018 (à l'exception des produits dont les étiquettes sont trop petites).
Non, toutes les informations figurant dans le code-barres 2D demeureront directement lisibles sur les étiquettes.
Oui, très probablement et nous vous informerons dès que des mises à jour auront été effectuées.
Oui, veuillez utiliser un scanner capable de lire les codes-barres Datamatrix 2D qui respectent la norme GS1.
Remarque importante - Ne pas confondre les scanners de codes-barres GS1-Datamatrix 1D et les scanners capables de lire les codes-barres GS1-Datamatrix 2D.
Pas immédiatement. Une fois que nos systèmes/procédés internes et ceux de nos clients auront été actualisés, les codes-barres 1D seront amenés à disparaître.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page Smart Label.
Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez configurer votre scanner pour qu'il utilise un clavier anglais.
Si vous rencontrez des problèmes techniques, veuillez contacter notre Service technique.
Oui. Veuillez consulter la page de téléchargement de l'application Scan Now pour de plus amples informations.
Nos étiquettes interactives Smart Labels suivent les directives concernant les codes-barres définies par GS1, un groupe de normalisation mondial sans but lucratif. Apprenez-en davantage sur GS1 ici.
Les spécifications incluent des règles sur la façon de formater les données produit contenues dans le code-barres. Ces règles comprennent des identifiants d'application (AI), qui sont des préfixes appariés avec les informations produit elles-mêmes, telles que la date d'expiration, par exemple.
Quand cela est possible, GS1 standardise également les champs de données eux-mêmes. Par exemple, la date d'expiration mentionnée ci-dessus correspond à l'AI code 17 ; les règles GS1 stipulent que la date compte six chiffres : deux chiffres pour l'année, deux pour le mois et deux pour le jour. Donc, un exemple complet de date d'expiration serait 17250128 où '17' est l'AI, '25' correspond à l'année (2025), '01' est le mois (janvier) et '28' est le jour.
Il existe des dizaines d'AI, notamment le code GTIN (AI 01), UTILISER AVANT OU EXPIRATION (AI 17), LOT (AI 10), NUMÉRO DE SÉRIE (AI 21) et ORIGINE (AI 422).
Apprenez-en davantage sur les AI sur le site Internet de GS1 ici et sur la norme GS1 ici.
La page Internet Scan Now lit la longue chaîne de chiffres et de lettres qui constitue un code-barres d'étiquette Smart Label, trouve les AI et les données produit correspondants et affiche les informations dans un tableau.