MilliporeSigma
Caspase Inhibitor I Z-VAD-FMK, CAS 187389-52-2, is a cell-permeable, irreversible, pan-caspase inhibitor.
Z-VAD-FMK
Caspase Inhibitor I Z-VAD-FMK, CAS 187389-52-2, is a cell-permeable, irreversible, pan-caspase inhibitor.
Synonyme(s):
N-Benzyloxycarbonyl-Val-Ala-Asp(O-Me) fluoromethyl ketone, Caspase Inhibitor I
Formule empirique (notation de Hill):
C22H30FN3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.49
Products
Catégorie de produit
Marque
Source biologique
Couleur
Poids de la formule
Alias de gène
Forme physique
Niveau de qualité