Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Purification de l'eau
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Wheaton sample vials
Products
Catégorie de produit
vials (7)
Marque
Sigma-Aldrich (2)
Supelco (4)
Couleur
Diamètre (mm)
Hauteur (mm)
Volume (ml)
Type de fermeture
Couleur
Matériau du flacon
Coloris du flacon
Filtrer les produits
Showing 1-7 of 7
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
Z188700
Wheaton sample vials,
clear, volume 4 mL, cap size 13 - 425, diam. × H 15 mm × 46 mm
Afficher
Afficher les prix
Z188727
Wheaton sample vials,
clear, volume 12 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 19 mm × 66 mm
Afficher
Afficher les prix
Z188697
Wheaton sample vials,
clear, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
Afficher
Afficher les prix
Z188719
Wheaton sample vials,
clear, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm
Afficher
Afficher les prix
Z188786
Wheaton sample vials,
amber, volume 4 mL, cap size 13 - 425, diam. × H 15 mm × 46 mm
Afficher
Afficher les prix
Z188743
Wheaton sample vials,
clear, volume 24 mL, cap size 20 - 400, diam. × H 23 mm × 86 mm
Afficher
Afficher les prix
Z188794
Wheaton sample vials,
amber, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm