MilliporeSigma
Verapamil Related Compound B Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Verapamil Related Compound B
Verapamil Related Compound B Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s):
4-[(3,4-Dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylbutyronitrile monohydrochloride
Formule empirique (notation de Hill):
C26H36N2O4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.04
Products
Marque
Poids de la formule
Fabricant
Forme physique
Agence
Format
Niveau de qualité
Application
Taille de conditionnement