MilliporeSigma
Colonne HPLC d’exclusion stérique TSKgel® (type SW) phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 13 μm particle size, glass
TSKgel® G4000SW (13 µm) HPLC Columns
Colonne HPLC d’exclusion stérique TSKgel® (type SW) phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 13 μm particle size, glass
Synonyme(s):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
Products
Catégorie de produit
Fabricant
Agence
USP Suitability
Technique de séparation
D.I. (mm)
Longueur (cm)
Granulométrie (µm)
Dimension de pores (Å)
Technique