MilliporeSigma
Triphenylphosphine, polymer-bound 100-200 mesh, extent of labeling: ~1-1.5 mmol/g Capacity (Phosphor)
Triphenylphosphine, polymer-bound
Triphenylphosphine, polymer-bound 100-200 mesh, extent of labeling: ~1-1.5 mmol/g Capacity (Phosphor)
Synonyme(s):
Copolymer of styrene and divinylbenzene, diphenylphosphinated, Diphenylphosphino-polystyrene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, diphenylphosphinated
Formule linéaire :
-C6H4P(C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.29
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Forme physique
Groupe fonctionnel
Type de chaîne
Type de réaction
Type de réactif
Showing 1-1 of 1