MilliporeSigma
trans-Aconitic acid phyproof® Reference Substance
trans-Aconitic acid
trans-Aconitic acid phyproof® Reference Substance
Synonyme(s):
trans-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid
Formule linéaire :
HO2CCH2C(CO2H)=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.11
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Fabricant
Point de fusion (°C)
Forme physique
Pureté
Format
Groupe fonctionnel
Application
Classe Markush