MilliporeSigma
Thiocolchicoside crystallised from ethanol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Thiocolchicoside crystallised from ethanol
Thiocolchicoside crystallised from ethanol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s):
Thiocolchicoside, (S)-N-[3-(β-D-glucopyranosyloxy)-1,2-dimethoxy-10(methylthio)-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo [a] heptalen-7-yl] acetamide, 2-Demethoxy-2-glucosidoxythiocolchicine
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H33NO10S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
563.62
Products
Poids de la formule
Fabricant
Format
Application
Famille d'API