MilliporeSigma
(R)-(−)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt optical purity ee: 99% (GLC)
(R)-(−)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
(R)-(−)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt optical purity ee: 99% (GLC)
Synonyme(s):
Sodium (R)-3-hydroxybutyrate
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2CO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.09
Products
Catégorie de produit
Poids de la formule
Point de fusion (°C)
Forme physique
Groupe fonctionnel