MilliporeSigma
Propantheline Bromide Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Propantheline bromide
Propantheline Bromide Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s):
(2-Hydroxyethyl)diisopropylmethylammonium bromide xanthene-9-carboxylate, Propantheline bromide
Formule linéaire :
C23H30NO3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
448.39
Numéro CE :
Products
Catégorie de produit
Marque
Couleur
Poids de la formule
Alias de gène
Fabricant
Forme physique
Pureté
Agence
Format
Zone de recherche
Niveau de qualité
Application
Taille de conditionnement