N-tert-Butylmethylamine
Synonyme(s):
N-Methyl-tert-butylamine
Formule linéaire :
(CH3)3CNHCH3
Products
Catégorie de produit
Point d'ébullition (°C)
Poids de la formule
Forme physique
Pureté
Groupe fonctionnel