MilliporeSigma
N-Isobutyryl-L-cystéine for chiral derivatization, LiChropur™, ≥97.0%
N-Isobutyryl-L-cystéine
N-Isobutyryl-L-cystéine for chiral derivatization, LiChropur™, ≥97.0%
Synonyme(s):
N-(2-Methylpropionyl)-L-cystéine
Formule empirique (notation de Hill):
C7H13NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.25
Products
Marque
Poids de la formule
Point de fusion (°C)
Forme physique
Pureté
Niveau de qualité
Technique
Showing 1-1 of 1