MilliporeSigma
N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) 96%
N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide) 96%
Synonyme(s):
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-5-chloro-2-pyridylamine, Comins’ Reagent
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H3ClF6N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.68
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Point de fusion (°C)
Forme physique
Pureté
Groupe fonctionnel