Klebsiella-Selektiv-Supplement
Synonyme(s):
Carbenicillin, α-Carboxybenzylpenicillin solution
Formule empirique (notation de Hill):
C17H18N2O6S
Poids moléculaire :
378.40
Numéro CE :
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Forme physique
Niveau de qualité
Application
Pertinence du micro-organisme