Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Purification de l'eau
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Hettich
®
centrifuge rotors
Products
Catégorie de produit
rotors (7)
Fabricant
Taille de conditionnement
Technique
Filtrer les produits
Showing 1-7 of 7
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
Z665614
Hettich
®
centrifuge rotors,
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 8 places
Afficher
Afficher les prix
Z657964
Hettich
®
centrifuge rotors,
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place
Afficher
Afficher les prix
Z720178
Hettich
®
centrifuge rotors,
for ROTINA 38/38R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 6 places
Afficher
Afficher les prix
Z657999
Hettich
®
centrifuge rotors,
for ROTANTA 460/460R Centrifuge, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 5092 buckets
Afficher
Afficher les prix
Z720186
Hettich
®
centrifuge rotors,
for ROTINA 38/38R, Fixed angle 30 x 0.4-2.0 mL tubes
Afficher
Afficher les prix
Z720143
Hettich
®
centrifuge rotors,
for ROTINA 38/38R, Drum rotor, 6 place
Afficher
Afficher les prix
Z720151
Hettich
®
centrifuge rotors,
for ROTINA 38/38R, Swing out rotor 10 place for 50 mL Falcon tubes