MilliporeSigma
Flacon Headspace, haut biseauté, fond plat (nécessite une capsule de 20 mm) volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, for use with A.I., Dani Headspace, Dani Purge and Trap, Hewlett-Packard, PerkinElmer, Tekmar, Varian Genesis, pkg of 100 ea
Flacon Headspace, haut biseauté, fond plat (nécessite une capsule de 20 mm)
Flacon Headspace, haut biseauté, fond plat (nécessite une capsule de 20 mm) volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, for use with A.I., Dani Headspace, Dani Purge and Trap, Hewlett-Packard, PerkinElmer, Tekmar, Varian Genesis, pkg of 100 ea
Products
Catégorie de produit
Marque
D.I. (mm)
D.E. (mm)
Volume (ml)
Compatibilité
Type de fermeture
Couleur
Matériau du flacon
Coloris du flacon
Taille de conditionnement