MilliporeSigma
(±)-Taxifolin hydrate An antioxidant flavonoid that scavenges superoxide (1.5 x 10⁵ M⁻¹ s⁻¹) and suppresses the cytotoxicity of superoxide and hydrogen peroxide in Chinese hamster V79 cells.
(±)-Taxifolin hydrate
(±)-Taxifolin hydrate An antioxidant flavonoid that scavenges superoxide (1.5 x 10⁵ M⁻¹ s⁻¹) and suppresses the cytotoxicity of superoxide and hydrogen peroxide in Chinese hamster V79 cells.
Synonyme(s):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavanone hydrate, Dihydroquercetin hydrate
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H12O7 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.25 (anhydrous basis)
Products
Catégorie de produit
Marque
Couleur
Poids de la formule
Alias de gène
Forme physique
Pureté
Zone de recherche