MilliporeSigma
Chromoionophore I Selectophore™
Chromoionophore I
Chromoionophore I Selectophore™
Synonyme(s):
3-Octadecanoylimino-7-(diethylamino)-1,2-benzophenoxazine, 9-(Diethylamino)-5-(octadecanoylimino)-5H-benzo[a]phenoxazine, N-Octadecanoyl-Nile blue, ETH 5294
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H53N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
583.85
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Point de fusion (°C)
Forme physique
Niveau de qualité