MilliporeSigma
Calyculin A, Discodermia calyx InSolution, ≥98%, 100 µM in DMSO, Cell-permeable protein phosphatase 2A (PP2A) inhibitor
Calyculin A from Discodermia calyx
Calyculin A, Discodermia calyx InSolution, ≥98%, 100 µM in DMSO, Cell-permeable protein phosphatase 2A (PP2A) inhibitor
Synonyme(s):
InSolution Calyculin A, Discodermia calyx
Formule empirique (notation de Hill) :
C50H81N4O15P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1009.17
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Forme physique
Pureté
Zone de recherche
Niveau de qualité