Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Purification de l'eau
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
BRAND
®
sealing film for microplates
Products
Catégorie de produit
sealing films and foils (10)
Caractéristique
Fabricant
Couleur
Taille de conditionnement
Stérilité
Filtrer les produits
Showing 1-10 of 10
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
BR701365
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, gas permeable, suitable for (for cell and tissue culture)
Afficher
Afficher les prix
BR781390
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for (PCR), polypropylene
Afficher
Afficher les prix
BR701364
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, gas permeable, suitable for (for cell and tissue culture)
Afficher
Afficher les prix
BR701372
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for (for luminescence measurement), vinyl
Afficher
Afficher les prix
BR701371
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for (for storage/fluorescence measurement), vinyl
Afficher
Afficher les prix
BR781381
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for (for cold storage), aluminum
Afficher
Afficher les prix
BR701370
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for (for automation), polypropylene
Afficher
Afficher les prix
BR701374
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for storage, vinyl (with pre-pierced zone)
Afficher
Afficher les prix
BR701377
BRAND
®
sealing film for microplates,
suitable for PCR, storage, aluminum film, DMSO/solvent resistant, operating temperature (-80)—120 °C, pack of 100 ea
Afficher
Afficher les prix
BR701376
BRAND
®
sealing film for microplates,
suitable for PCR, storage, PET film, DMSO/solvent resistant, operating temperature (-80)—120 °C, pack of 100 ea