MilliporeSigma
Benzoyl peroxide blend with dicyclohexyl phthalate suitable for use as a catalyst for electron microscopy. Modified to render it safe in transit.
Benzoyl peroxide blend with dicyclohexyl phthalate
Benzoyl peroxide blend with dicyclohexyl phthalate suitable for use as a catalyst for electron microscopy. Modified to render it safe in transit.
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H10O4
Poids moléculaire :
242.23
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Forme physique
Niveau de qualité
Application
Classe Markush
Groupement de type Markush
Taille de conditionnement
Type de réactif