MilliporeSigma
5-Carboxyfluorescein BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
5-Carboxyfluorescein
5-Carboxyfluorescein BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Synonyme(s):
5-FAM, 5-Carboxyfluorescein
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H12O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.32
Products
Marque
Poids de la formule
Forme physique
Pureté
Niveau de qualité
Application
Type de réactif