MilliporeSigma
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine ≥95% (TLC)
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine ≥95% (TLC)
Synonyme(s):
1-Hexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 2-Oleoyl-1-palmitoyl, L-β-Oleoyl-γ-palmitoyl-α-cephalin, POPE
Formule linéaire :
C39H76NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
718.00
Numéro CE :
Products
Catégorie de produit
Marque
Poids de la formule
Forme physique
Pureté
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
Isomère optique