Nom du produit
GenElute-E Single Spin DNA Cleanup Kit Reagents and consumables for clean-up of pre-purified DNA. 10, 50 or 250 purifications.
Numéro du produit
ec600
Marque du produit
sigma
Numéro CAS
Poids moléculaire 
Test
Caractéristique
Void OD A2300.1
Eluat OD A2300.07
Resin concentration(mL)6.75 mL
Salt depletion/conductivity [% or µS/cm]96% / <200 µS/cm
PCR(FAM)Ct 29
PCR(VIC)Ct 29
DNA recovery rate(%)0.763
Agarose gelDepletion visible maximum in 300bp band
pHpH 8.5