Nom du produit
BLUeye Prestained Protein Ladder room temperature stable molecular weight markers
Numéro du produit
94964
Marque du produit
sigma
Numéro CAS
Poids moléculaire 
Test
Caractéristique
APPEARANCE (COLOR)Report Results
APPEARANCE (FORM)Liquid
SDS GEL ELECTROPHORESIS12 prestained proteins (native molecular weight of) 5.6 kda 10.5 kDa 14.5 kDa 21.1 kDa 30.1 kDa 41.9 kDa 54 kDa 70.3 kDa 92 kDa132 kDa 175 kDa 235 kDa