Nom du produit
Atto 725 BioReagent, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
Numéro du produit
47156
Marque du produit
sigma
Numéro CAS
Poids moléculaire 
Test
Caractéristique
PURITY (HPCE AREA %)≥ 98.0 %
SOLUBILITY (COLOR)Faint Green to Green
SOLUBILITY (TURBIDITY)Clear
SOLUBILITY (METHOD)1 MG/ML IN DMF
EMISSION MAXIMUM752 ± 5 nm
REMARKS ON LUMINESCENCEEXC. 725 NM IN 0.1 M PHOSPHATE PH 7.0