Nom du produit
4-(4-Methylphenyl)benzaldehyde 97%
Référence du produit
664782
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
36393-42-7
Poids moléculaire
196.24
Test | Caractéristique |
---|---|
APPEARANCE | WHITE TO YELLOW POWDER, CRYSTALS OR |
CRYSTALLINE POWDER AND/OR CHUNKS | |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
TITRATION | 96.5% - 103.5% (WITH HYDROXYLAMINE) |
GAS LIQUID | 96.5% (MINIMUM) |
APPROVED APRIL 4, 2006 BTR |