Nom du produit
1-(Cyclopropylmethyl)piperazine 97%
Référence du produit
658839
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
57184-25-5
Poids moléculaire 
140.23
Test
Caractéristique
Appearance (Color)Colorless to Yellow
Appearance (Form)Liquid
Infrared spectrumConforms to Structure
Proton NMR spectraConforms to Structure
Purity (GC)≥96.5 %