Nom du produit
6-Fluoro-2-naphthoic acid 97%
Référence du produit
638862
Marque du produit
aldrich
Numéro CAS
5043-01-6
Poids moléculaire 
190.17
Test
Caractéristique
APPEARANCE (COLOR)White to Light Yellow and Faint Beige to Light Beige and Faint Brown to Light Brown
APPEARANCE (FORM)Powder or Crystals
TITRATION (T) NAOH 0.1M96.5 - 103.5 %
PURITY (GC AREA %)≥ 96.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE
RECOMMENDED RETEST PERIOD72 MONTHS